Learn More
6-aminoquinoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046292
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
580-15-4
C9H8N2
144.177
MFCD00006803
RJSRSRITMWVIQT-UHFFFAOYSA-N
6-aminoquinoline, 6-quinolinamine, quinoline, 6-amino, quinolin-6-ylamine, 6-quinolylamine, ccris 1681, 6 aminoquinoline, 3kqp, 6-amino quinoline, quinoline-6-amine
11373
quinoline-6-amine
C1=CC2=C(C=CC(=C2)N)N=C1
580-15-4
C9H8N2
144.177
MFCD00006803
RJSRSRITMWVIQT-UHFFFAOYSA-N
6-aminoquinoline, 6-quinolinamine, quinoline, 6-amino, quinolin-6-ylamine, 6-quinolylamine, ccris 1681, 6 aminoquinoline, 3kqp, 6-amino quinoline, quinoline-6-amine
11373
quinoline-6-amine
C1=CC2=C(C=CC(=C2)N)N=C1
6-Aminoquinoline was used as an internal standard in determining serum nicotine and cotinine simultaneously by using high-performance liquid chromatography (HPLC)-fluorometric detection with a postcolumn ultraviolet-photo irradiation system. It was also used as a fluorescent derivatizing agent for the detection of biochemicals and in the synthesis of tertiary N-methylated enaminonesa.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘-6aminoquinoline a été utilisée comme étalon interne pour déterminer simultanément la nicotine sérique et la cotinine en utilisant la détection par chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC)-fluorométrique avec un système dʼirradiation par photo ultraviolet post-colonne. Il a également été utilisé comme agent de dérivation fluorescent pour la détection de produits biochimiques et pour la synthèse dʼénaminonesa N-méthylée tertiaire.
Solubilité
Soluble dans le méthanol, le chloroforme, lʼéthanol et le benzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Stockez à l’écart des agents oxydants et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 6-Aminoquinoline
Point de fusion 115°C to 119°C
Point d’ébullition 146°C (0.3 mmHg)
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 113320
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,chloroform,ethanol,and benzene. Insoluble in water.
Poids de la formule 144.18
Pourcentage de pureté 98%