Learn More
6-Aminoquinoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 6-Aminoquinoline |
Point de fusion | 115.0°C to 119.0°C |
Point d’ébullition | 192.0°C to 195.0°C (14.0 mmHg) |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 22, V,10, 303 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, benzene, diethyl ether,heptane |
Poids de la formule | 144.18 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 6-Aminoquinoline
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.