Learn More
6-Aminoquinoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813247
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
580-15-4
C9H8N2
144.18
RJSRSRITMWVIQT-UHFFFAOYSA-N
6-aminoquinoline, 6-quinolinamine, quinoline, 6-amino, quinolin-6-ylamine, 6-quinolylamine, ccris 1681, 6 aminoquinoline, 3kqp, 6-amino quinoline, quinoline-6-amine
11373
quinoline-6-amine
C1=CC2=C(C=CC(=C2)N)N=C1
580-15-4
C9H8N2
144.18
RJSRSRITMWVIQT-UHFFFAOYSA-N
6-aminoquinoline, 6-quinolinamine, quinoline, 6-amino, quinolin-6-ylamine, 6-quinolylamine, ccris 1681, 6 aminoquinoline, 3kqp, 6-amino quinoline, quinoline-6-amine
11373
quinoline-6-amine
C1=CC2=C(C=CC(=C2)N)N=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 6-Aminoquinoline
Point de fusion 115.0°C to 119.0°C
Point d’ébullition 192.0°C to 195.0°C (14.0 mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 22, V,10, 303
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, benzene, diethyl ether,heptane
Poids de la formule 144.18
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Aminoquinoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H312-Nocif par contact cutané.