Learn More
Alfa Aesar™ 6-Benzoyl-3-(alpha-cyanobenzyl)-2(1H)-quinoxalinone, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H58574.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : Poids : 0.00500kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité | 5g |
---|
Identifiants chimiques
1858242-02-0 | |
365.392 | |
JAHIUCLUJXQZRA-UHFFFAOYSA-N | |
121235645 | |
C1=CC=C(C=C1)C(C#N)C2=NC3=C(C=CC(=C3)C(=O)C4=CC=CC=C4)NC2=O |
C23H15N3O2 | |
MFCD22988965 | |
2-7-benzoyl-3-oxo-4h-quinoxalin-2-yl-2-phenylacetonitrile, 6-benzoyl-3-alpha-cyanobenzyl-2 1h-quinoxalinone | |
2-(7-benzoyl-3-oxo-4H-quinoxaline-2-yl)-2-phénylacétonitrile |
Spécification
6-Benzoyl-3-(alpha-cyanobenzyl)-2(1H)-quinoxalinone | |
1858242-02-0 | |
MFCD22988965 | |
2-7-benzoyl-3-oxo-4h-quinoxalin-2-yl-2-phenylacetonitrile, 6-benzoyl-3-alpha-cyanobenzyl-2 1h-quinoxalinone | |
C1=CC=C(C=C1)C(C#N)C2=NC3=C(C=CC(=C3)C(=O)C4=CC=CC=C4)NC2=O | |
365.392 | |
365.39 |
5g | |
C23H15N3O2 | |
UN3439 | |
JAHIUCLUJXQZRA-UHFFFAOYSA-N | |
2-(7-benzoyl-3-oxo-4H-quinoxaline-2-yl)-2-phénylacétonitrile | |
121235645 | |
97% |