Learn More
6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[2,5]octane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
It is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as an intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est également utilisé comme intermédiaire dans les synthèses organiques.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conservez le récipient hermétiquement fermé et placez-le dans un endroit bien aéré, frais et sec.
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est également utilisé comme intermédiaire dans les synthèses organiques.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conservez le récipient hermétiquement fermé et placez-le dans un endroit bien aéré, frais et sec.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane |
Point de fusion | 56°C to 58°C |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 213.28 |
Pourcentage de pureté | 97% |