Learn More
6-bromo-2-benzothiazolinone, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-73402
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Glass bottle
62266-82-4
C7H4BrNOS
230.08
MFCD00239363
HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-2-benzothiazolinone, 6-bromobenzo d thiazol-2 3h-one, 6-bromo-2 3h-benzothiazolone, 6-bromo-3h-benzothiazol-2-one, 2 3h-benzothiazolone, 6-bromo, 6-bromo-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 6-bromo-2-hydroxy benzothiazol, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one, 2-benzothiazolol, 6-bromo, pubchem21839
188444
BrC1=CC=C2NC(=O)SC2=C1
62266-82-4
C7H4BrNOS
230.08
MFCD00239363
HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-2-benzothiazolinone, 6-bromobenzo d thiazol-2 3h-one, 6-bromo-2 3h-benzothiazolone, 6-bromo-3h-benzothiazol-2-one, 2 3h-benzothiazolone, 6-bromo, 6-bromo-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 6-bromo-2-hydroxy benzothiazol, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one, 2-benzothiazolol, 6-bromo, pubchem21839
188444
BrC1=CC=C2NC(=O)SC2=C1
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-2-benzothiazolinone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 228°C to 232°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water.,soluble in ethanol
Nom IUPAC 6-bromo-3H-1,3-benzothiazol-2-one
Poids de la formule 230.08
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline