Learn More
Alfa Aesar™ Acide 6-bromo-5-méthylpyridine-3-boronique, 95 %
Marque:  Alfa Aesar™ H27221.03
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 1003043-34-2 Poids : 0.00100kg
Quantité 1g
Code produit. 11392209
  • 287.00€ / 1g
Expédition estimée
18-05-2021
Identifiants chimiques
1003043-34-2
215.841
IPCXBKSYMWZLBR-UHFFFAOYSA-N
17750219
B(C1=CC(=C(N=C1)Br)C)(O)O
C6H7BBrNO2
MFCD08274468
2-bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid, 6-bromo-5-methylpyridine-3-boronic acid, 6-bromo-5-methylpyridin-3-yl boronic acid, 2-bromo-3-methyl-5-pyridineboronic acid, 5-borono-2-bromo-3-picoline, 6-bromo-5-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid, 2-bromo-3-picoline-5-boronic acid, 6-bromo-5-methyl-3-pyridyl boronic acid, pubchem5081, acmc-2097oc
Acide (6-bromo-5-méthylpyridine-3-yl)boronique
Spécification
6-Bromo-5-methylpyridine-3-boronic acid
1003043-34-2
MFCD08274468
IPCXBKSYMWZLBR-UHFFFAOYSA-N
Acide (6-bromo-5-méthylpyridine-3-yl)boronique
17750219
95%
1g
C6H7BBrNO2
2-bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid, 6-bromo-5-methylpyridine-3-boronic acid, 6-bromo-5-methylpyridin-3-yl boronic acid, 2-bromo-3-methyl-5-pyridineboronic acid, 5-borono-2-bromo-3-picoline, 6-bromo-5-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid, 2-bromo-3-picoline-5-boronic acid, 6-bromo-5-methyl-3-pyridyl boronic acid, pubchem5081, acmc-2097oc
B(C1=CC(=C(N=C1)Br)C)(O)O
215.841
215.84
Vidéos
FDS Documents