missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 6-Chloro-2-fluoro-3-méthoxyaniline, 97 %

Marque:  Alfa Aesar™ H31779.06

Code nomenclature Nacres: NA.22

Informations supplémentaires : CAS : 1017777-77-3 Poids : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III

Quantité 5g

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15434417

  • 376.00€ / 5g

Expédition estimée
17-03-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Applications
Le 6-Chloro-2-fluoro-3-méthoxyaniline est utilisé comme forme protégée d’ammoniac dans une synthèse pratique de l’azétidine

Solubilité
Insoluble dans l’eau.

Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification

Identifiants chimiques

1017777-77-3
175.587
ABRCLZVZMHSIRQ-UHFFFAOYSA-N
46737508
COC1=C(C(=C(C=C1)Cl)N)F
C7H7ClFNO
MFCD09832271
6-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylamine
6-chloro-2-fluoro-3-méthoxyaniline

Spécification

6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
5g
C7H7ClFNO
UN2811
Insoluble in water.
COC1=C(C(=C(C=C1)Cl)N)F
175.587
175.59
40°C to 43°C
1017777-77-3
MFCD09832271
6-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylamine
ABRCLZVZMHSIRQ-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-2-fluoro-3-méthoxyaniline
46737508
97%
Vidéos
FDS Documents