Learn More
6-Chloro-7-iodo-deazapurine, 96%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 448850010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 123148-78-7 Poids : 0.01000kg
Quantité. 1g
Code produit. 13561630
  • 84.20€ / 1g
En stock 2
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
123148-78-7
279.465
4-chloro-5-iodo-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 6-chloro-7-iodo-7-deazapurine, 4-chloro-5-iodo-7h-pyrrol 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodopyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo, 4-chloro-5-iodo-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, acmc-20agy2, amtns039, 6-chloro-7-iod-7-deazapurine
4-chloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
C6H3ClIN3
CBWBJFJMNBPWAL-UHFFFAOYSA-N
14809281
C1=C(C2=C(N1)N=CN=C2Cl)I
Spécification
6-Chloro-7-iodo-deazapurine
1g
96%
4-chloro-5-iodo-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 6-chloro-7-iodo-7-deazapurine, 4-chloro-5-iodo-7h-pyrrol 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodopyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo, 4-chloro-5-iodo-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, acmc-20agy2, amtns039, 6-chloro-7-iod-7-deazapurine
C1=C(C2=C(N1)N=CN=C2Cl)I
279.465
279.47
Glass bottle
123148-78-7
C6H3ClIN3
CBWBJFJMNBPWAL-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
14809281
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 6-Chloro-7-iodo-deazapurine