Learn More
6-chloronicotinamide, 98 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 6-Chloronicotinamide |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 204.4°C to 207.9°C |
Couleur | Blanc |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Formule linéaire | Cl(C5H3N)CONH2 |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 22,44 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 6-Chloronicotinamide, 98%
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.