missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-cyano-1,3-dihydrothieno[3,4-b]quinoxaline, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15434848
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
1421261-82-6
C11H7N3S
213.258
MFCD22682992
RHAQHNRQPSWJRH-UHFFFAOYSA-N
6-cyano-1,3-dihydrothieno 3,4-b quinoxaline, 1h,3h-thieno 3,4-b quinoxaline-6-carbonitrile
97030357
1,3-dihydrothieno[3,4-b]quinoxaline-6-carbonitrile
C1C2=NC3=C(C=C(C=C3)C#N)N=C2CS1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
1421261-82-6
C11H7N3S
213.258
MFCD22682992
RHAQHNRQPSWJRH-UHFFFAOYSA-N
6-cyano-1,3-dihydrothieno 3,4-b quinoxaline, 1h,3h-thieno 3,4-b quinoxaline-6-carbonitrile
97030357
1,3-dihydrothieno[3,4-b]quinoxaline-6-carbonitrile
C1C2=NC3=C(C=C(C=C3)C#N)N=C2CS1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 6-Cyano-1,3-dihydrothieno[3,4-b]quinoxaline
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 213.26
Pourcentage de pureté 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'