Learn More
6-cyano-1,3-dihydrothieno[3,4-b]quinoxaline, 97 %, Alfa Aesar™
360.00€ - 1437.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1421261-82-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H7N3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 213.258 |
Numéro MDL | MFCD22682992 |
Clé InChI | RHAQHNRQPSWJRH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 6-cyano-1,3-dihydrothieno 3,4-b quinoxaline, 1h,3h-thieno 3,4-b quinoxaline-6-carbonitrile |
CID PubChem | 97030357 |
Nom IUPAC | 1,3-dihydrothieno[3,4-b]quinoxaline-6-carbonitrile |
SMILES | C1C2=NC3=C(C=C(C=C3)C#N)N=C2CS1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15434848
|
Alfa Aesar
H58598.03 |
1g |
360.00€
1g |
Expédition estimée 25-03-2021 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15444848
|
Alfa Aesar
H58598.06 |
5g |
1437.00€
5g |
Expédition estimée 25-03-2021 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
1421261-82-6 | |
213.258 | |
RHAQHNRQPSWJRH-UHFFFAOYSA-N | |
97030357 | |
C1C2=NC3=C(C=C(C=C3)C#N)N=C2CS1 |
C11H7N3S | |
MFCD22682992 | |
6-cyano-1,3-dihydrothieno 3,4-b quinoxaline, 1h,3h-thieno 3,4-b quinoxaline-6-carbonitrile | |
1,3-dihydrothieno[3,4-b]quinoxaline-6-carbonitrile |
Spécification
6-Cyano-1,3-dihydrothieno[3,4-b]quinoxaline | |
1421261-82-6 | |
MFCD22682992 | |
6-cyano-1,3-dihydrothieno 3,4-b quinoxaline, 1h,3h-thieno 3,4-b quinoxaline-6-carbonitrile | |
C1C2=NC3=C(C=C(C=C3)C#N)N=C2CS1 | |
213.258 | |
213.26 |
1g | |
C11H7N3S | |
UN3439 | |
RHAQHNRQPSWJRH-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-dihydrothieno[3,4-b]quinoxaline-6-carbonitrile | |
97030357 | |
97% |