Learn More
Acide 6-éthoxy-2-naphtalène-boronique, 97 %, Thermo Scientific™™
Catalog Number p-4258839
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
352525-98-5
C12H13BO3
216.04
MFCD03427009
INXXVGFSXYJGHI-UHFFFAOYSA-N
6-ethoxy-2-naphthaleneboronic acid, 6-ethoxynaphthalen-2-yl boronic acid, 6-ethoxynaphthalene-2-boronic acid, boronic acid, 6-ethoxy-2-naphthalenyl, 2-ethoxy-6-naphthaleneboronic acid, boronic acid, b-6-ethoxy-2-naphthalenyl, 6-ethoxy-2-naphthalenyl-boronic acid, 6-ethoxy-2, acmc-209ies, boronic acid,b-6-ethoxy-2-naphthalenyl
4641693
Acide (6-éthoxynaphthalen-2-yl)boronique
CCOC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)B(O)O
352525-98-5
C12H13BO3
216.04
MFCD03427009
INXXVGFSXYJGHI-UHFFFAOYSA-N
6-ethoxy-2-naphthaleneboronic acid, 6-ethoxynaphthalen-2-yl boronic acid, 6-ethoxynaphthalene-2-boronic acid, boronic acid, 6-ethoxy-2-naphthalenyl, 2-ethoxy-6-naphthaleneboronic acid, boronic acid, b-6-ethoxy-2-naphthalenyl, 6-ethoxy-2-naphthalenyl-boronic acid, 6-ethoxy-2, acmc-209ies, boronic acid,b-6-ethoxy-2-naphthalenyl
4641693
Acide (6-éthoxynaphthalen-2-yl)boronique
CCOC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)B(O)O
Nom chimique ou matériau 6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 238.5°C to 243.3°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 216.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.