Learn More
Alfa Aesar™ 6-fluorochromone, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H31907.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 105300-38-7 Poids : 0.00500kg
Quantité | 5g |
---|
Identifiants chimiques
105300-38-7 | |
164.135 | |
WHIGSYZUTMYUAX-UHFFFAOYSA-N | |
688892 | |
C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C=CO2 |
C9H5FO2 | |
MFCD03094002 | |
6-fluorochromone, 6-fluoro-4h-chromen-4-one, 6-fluoro-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,6-fluoro, acmc-20ebjx, 6-fluoranylchromen-4-one, 6-fluoro-1-benzopyran-4-one, 6-fluoro-4-oxo-4h-1-benzopyran | |
6-fluorochromen4-one |
Spécification
6-Fluorochromone | |
5g | |
C9H5FO2 | |
6-fluorochromone, 6-fluoro-4h-chromen-4-one, 6-fluoro-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,6-fluoro, acmc-20ebjx, 6-fluoranylchromen-4-one, 6-fluoro-1-benzopyran-4-one, 6-fluoro-4-oxo-4h-1-benzopyran | |
C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C=CO2 | |
164.135 | |
164.14 |
166°C to 169°C | |
105300-38-7 | |
MFCD03094002 | |
WHIGSYZUTMYUAX-UHFFFAOYSA-N | |
6-fluorochromen4-one | |
688892 | |
97% |