Learn More
6-fluorochromone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030992
40.60 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
105300-38-7
C9H5FO2
164.135
MFCD03094002
WHIGSYZUTMYUAX-UHFFFAOYSA-N
6-fluorochromone, 6-fluoro-4h-chromen-4-one, 6-fluoro-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,6-fluoro, acmc-20ebjx, 6-fluoranylchromen-4-one, 6-fluoro-1-benzopyran-4-one, 6-fluoro-4-oxo-4h-1-benzopyran
688892
6-fluorochromen4-one
C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C=CO2
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
105300-38-7
C9H5FO2
164.135
MFCD03094002
WHIGSYZUTMYUAX-UHFFFAOYSA-N
6-fluorochromone, 6-fluoro-4h-chromen-4-one, 6-fluoro-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,6-fluoro, acmc-20ebjx, 6-fluoranylchromen-4-one, 6-fluoro-1-benzopyran-4-one, 6-fluoro-4-oxo-4h-1-benzopyran
688892
6-fluorochromen4-one
C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C=CO2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 6-Fluorochromone
Point de fusion 166°C to 169°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 164.14
Pourcentage de pureté 97%