Learn More
6-Isocyanatochromane, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10031534
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
1002727-87-8
C10H9NO2
175.187
MFCD12198109
YNAWMZLOWDUDQF-UHFFFAOYSA-N
6-isocyanatochroman, 6-isocyanato-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran, chroman-6-isocyanate
43811033
6-isocyanato-3,4-dihydro-2H-chromène
C1CC2=C(C=CC(=C2)N=C=O)OC1
1002727-87-8
C10H9NO2
175.187
MFCD12198109
YNAWMZLOWDUDQF-UHFFFAOYSA-N
6-isocyanatochroman, 6-isocyanato-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran, chroman-6-isocyanate
43811033
6-isocyanato-3,4-dihydro-2H-chromène
C1CC2=C(C=CC(=C2)N=C=O)OC1
Nom chimique ou matériau 6-Isocyanatochroman
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 97%