Learn More
6-méthoxy-1-indanone, 98 %, Acros Organics
Marque: Acros Organics 334070250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 13623-25-1 Poids : 0.07500kg
Quantité | 25g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
13623-25-1 | |
162.19 | |
6-methoxy-1-indanone, 6-methoxy-1h-indanone, 6-methoxy-indan-1-one, 6-methoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-methoxyindan-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxy, 6-methoxyindanone, 6-methoxy indanone, 6-methoxy-1-indanon | |
6-méthoxy-2,3-dihydroinden-1-one |
C10H10O2 | |
UJGDLLGKMWVCPT-UHFFFAOYSA-N | |
334036 | |
COC1=CC2=C(CCC2=O)C=C1 |
Spécification
6-Methoxy-1-indanone | |
Flacon en verre | |
107.0°C to 111.0°C | |
13623-25-1 | |
C10H10O2 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethyl acetate,methylene dichloride | |
COC1=CC2=C(CCC2=O)C=C1 | |
162.19 | |
162.19 | |
98% |
Authentic | |
Blanc à jaune | |
25g | |
97.5% min. (HPLC) | |
6-methoxy-1-indanone, 6-methoxy-1h-indanone, 6-methoxy-indan-1-one, 6-methoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-methoxyindan-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxy, 6-methoxyindanone, 6-methoxy indanone, 6-methoxy-1-indanon | |
UJGDLLGKMWVCPT-UHFFFAOYSA-N | |
6-méthoxy-2,3-dihydroinden-1-one | |
334036 | |
Poudre cristalline fine |
Sécurité et traitement
- 6-Methoxy-1-indanone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.