Learn More
6-méthoxy-2-tétralone, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758332
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
2472-22-2
C11H12O2
176.22
MFCD00001729
RMRKDYNVZWKAFP-UHFFFAOYSA-N
6-methoxy-2-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 6-methoxyl-2-tetralone, 3,4-dihydro-6-methoxy-2 1h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxynaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one
75582
6-méthoxy-3,4-dihydro-1H-naphtalén-2-one
COC1=CC2=C(CC(=O)CC2)C=C1
2472-22-2
C11H12O2
176.22
MFCD00001729
RMRKDYNVZWKAFP-UHFFFAOYSA-N
6-methoxy-2-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 6-methoxyl-2-tetralone, 3,4-dihydro-6-methoxy-2 1h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxynaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one
75582
6-méthoxy-3,4-dihydro-1H-naphtalén-2-one
COC1=CC2=C(CC(=O)CC2)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 6-Methoxy-2-tetralone
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 28°C to 35°C
Couleur Beige-jaune à orange
Point d’ébullition 114°C to 116°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 176.22
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion