Learn More
6-méthoxy-2-tétralone, 90 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 298922500
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 2472-22-2 Poids : 0.05025kg
Quantité 250mg
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10025993
  • 35.66€ / 250mg
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
2472-22-2
176.22
RMRKDYNVZWKAFP-UHFFFAOYSA-N
75582
COC1=CC2=C(CC(=O)CC2)C=C1
C11H12O2
MFCD00001729
6-methoxy-2-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 6-methoxyl-2-tetralone, 3,4-dihydro-6-methoxy-2 1h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxynaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one
6-méthoxy-3,4-dihydro-1H-naphtalén-2-one
Spécification
6-Methoxy-2-tetralone
Authentic
114°C to 116°C (0.2mmHg)
28°C to 35°C
2472-22-2
100.0
C11H12O2
6-methoxy-2-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 6-methoxyl-2-tetralone, 3,4-dihydro-6-methoxy-2 1h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxynaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one
RMRKDYNVZWKAFP-UHFFFAOYSA-N
6-méthoxy-3,4-dihydro-1H-naphtalén-2-one
75582
Solide cristallin à bas point de fusion
>110°C
Flacon en verre
Beige-jaune à orange
250mg
88.0
88% min. (GC)
MFCD00001729
Solubility in water: insoluble
COC1=CC2=C(CC(=O)CC2)C=C1
176.22
176.22
90%
Vidéos
FDS Documents