Learn More
Acide 6-méthylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 6-Methylimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-5-carboxylic acid |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 182.2 |
Pourcentage de pureté | 97% |