Learn More
Acide 6-méthylnicotinique, 99 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 307620050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 3222-47-7 Poids : 0.05500kg
Quantité 5g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10035963
  • 75.00€ / 5g
Date d’expédition estimée: 04-10-2021
Identifiants chimiques
3222-47-7
137.17
RZOKQIPOABEQAM-UHFFFAOYSA-N
137860
CC1=NC=C(C=C1)C(=O)O
C7H7NO2
MFCD00006341
6-methylnicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl, 6-methyl nicotinic acid, 2-methylpyridine-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-5-pyridine carboxylic acid, 6-methylnicotinate, 6-methylnicotinicacid, pubchem1218
Acide 6-méthylpyridine-3-carboxylique
Spécification
6-Methylnicotinic acid
Flacon en verre
209°C to 213°C
3222-47-7
100.0
C7H7NO2
6-methylnicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl, 6-methyl nicotinic acid, 2-methylpyridine-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-5-pyridine carboxylic acid, 6-methylnicotinate, 6-methylnicotinicacid, pubchem1218
CC1=NC=C(C=C1)C(=O)O
137.17
137.17
99%
Authentic
Beige à blanc
5g
98.5
99%
MFCD00006341
RZOKQIPOABEQAM-UHFFFAOYSA-N
Acide 6-méthylpyridine-3-carboxylique
137860
Poudre, cristaux et/ou morceaux
Vidéos
FDS Documents
Certificats