Learn More
(6-phényl-3-pyridinyl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | (6-Phenyl-3-pyridinyl)methanol |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 185.23 |
Pourcentage de pureté | 97% |