Learn More
(6-phényl-3-pyridinyl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3484507
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
4634-09-7
C12H11NO
185.23
MFCD03086132
RXXIVABOKBNIEI-UHFFFAOYSA-N
6-phenylpyridin-3-yl methanol, 6-phenyl-3-pyridinyl methanol, 3-pyridinemethanol, 6-phenyl, 6-phenyl-3-pyridylmethanol, 3-pyridinemethanol,6-phenyl, 6-phenyl-3-pyridyl-methanol, 2-phenyl-5-hydroxymethylpyridine, rxxivabokbniei-uhfffaoysa-n, 6-phenyl-3-pyridyl methan-1-ol
22254216
4634-09-7
C12H11NO
185.23
MFCD03086132
RXXIVABOKBNIEI-UHFFFAOYSA-N
6-phenylpyridin-3-yl methanol, 6-phenyl-3-pyridinyl methanol, 3-pyridinemethanol, 6-phenyl, 6-phenyl-3-pyridylmethanol, 3-pyridinemethanol,6-phenyl, 6-phenyl-3-pyridyl-methanol, 2-phenyl-5-hydroxymethylpyridine, rxxivabokbniei-uhfffaoysa-n, 6-phenyl-3-pyridyl methan-1-ol
22254216
Nom chimique ou matériau (6-Phenyl-3-pyridinyl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 185.23
Pourcentage de pureté 97%