Learn More
6-phénylnicotinaldéhyde, 97 %, Maybridge
Marque: Maybridge CC21104DA
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 63056-20-2 Poids : 0.05100kg
Quantité | 1g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Identifiants chimiques
63056-20-2 | |
183.21 | |
HWDMDOSKSDLXEH-UHFFFAOYSA-N | |
2764562 | |
C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=C2)C=O |
C12H9NO | |
MFCD03086130 | |
6-phenylnicotinaldehyde, 6-phenylpyridine-3-carboxaldehyde, 2-phenyl-5-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenyl, 2-phenylpyridine-5-carbaldehyde, 6-phenyl-pyridine-3-carbaldehyde | |
6-phénylpyridine-3-carbaldéhyde |
Spécification
6-Phenylnicotinaldehyde | |
1g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD03086130 | |
HWDMDOSKSDLXEH-UHFFFAOYSA-N | |
6-phénylpyridine-3-carbaldéhyde | |
2764562 | |
97% |
Flacon en verre ambré | |
63056-20-2 | |
100.0 | |
C12H9NO | |
6-phenylnicotinaldehyde, 6-phenylpyridine-3-carboxaldehyde, 2-phenyl-5-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenyl, 2-phenylpyridine-5-carbaldehyde, 6-phenyl-pyridine-3-carbaldehyde | |
C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=C2)C=O | |
183.21 | |
183.21 |