Learn More
6-pipéridine-1-ylnicotinaldéhyde, Thermo Scientific™
Catalog Number 10002454
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
241816-11-5
C11H14N2O
190.246
RKIMIISNVCLRLA-UHFFFAOYSA-N
6-piperidin-1-ylnicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl nicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-piperidinonicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl nicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-piperidylpyridine-3-carbaldehyde, acmc-20alxp, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-1-piperidinyl, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl-5'-carbaldehyde
2763980
6-pipéridine-1-ylpyridine-3-carbalaldéhyde
C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)C=O
241816-11-5
C11H14N2O
190.246
RKIMIISNVCLRLA-UHFFFAOYSA-N
6-piperidin-1-ylnicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl nicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-piperidinonicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl nicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-piperidylpyridine-3-carbaldehyde, acmc-20alxp, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-1-piperidinyl, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl-5'-carbaldehyde
2763980
6-pipéridine-1-ylpyridine-3-carbalaldéhyde
C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Nom chimique ou matériau 6-Piperidin-1-ylnicotinaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 190.24
Pourcentage de pureté 97%