Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor libre sans portoirs
Le rotor libre Hettich Lab Technology™ sans portoirs est adapté aux centrifugations zonaless et isopycniques
Marque: Hettich Lab Technology™ 1626
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Disponible dans plusieurs configurations de nombre d’emplacements
- Configurable avec une grande variété de portoirs et de godets portoirs
Spécification
Rotor swing-out | |
2 039 x g | |
Centrifugeuses ROTOFIX 32 A et Universal 320/320 R. |
Variété de portoirs pour tubes à centrifuger, chambres cytologiques incluses | |
4 000 tr/min | |
6 |