Learn More
Ester pinacolique d’acide 6-quinoléineboronique, 97 %, ACROS Organics™
61.18€ - 238.00€
Identifiants chimiques
CAS 406463-06-7
Formule moléculaire C15H18BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 255.13
Clé InChI VMFALDWCEQUFSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, 6-quinolineboronic acid pinacol ester, quinoline-6-boronic acid pinacol ester, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, quinoline-6-boronic acid, pinacol ester, 6-quinolylboronic acid pinacol ester, quinoline-5-boronic acid pinacol ester, 2-quinolin-6-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane-2-yl quinoline
CID PubChem 16217784
Nom IUPAC 6-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoléine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)N=CC=C3
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11916511
FDS Afficher les documents
Acros Organics
439640010
1g
61.18€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
20-05-2021
11926511
FDS Afficher les documents
Acros Organics
439640050
5g
238.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
20-05-2021
Identifiants chimiques
406463-06-7
255.13
6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, 6-quinolineboronic acid pinacol ester, quinoline-6-boronic acid pinacol ester, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, quinoline-6-boronic acid, pinacol ester, 6-quinolylboronic acid pinacol ester, quinoline-5-boronic acid pinacol ester, 2-quinolin-6-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane-2-yl quinoline
6-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoléine
C15H18BNO2
VMFALDWCEQUFSX-UHFFFAOYSA-N
16217784
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)N=CC=C3
Spécification
6-Quinolineboronic acid pinacol ester
Bouteille en verre
65°C to 67°C
406463-06-7
100.0
C15H18BNO2
VMFALDWCEQUFSX-UHFFFAOYSA-N
6-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoléine
16217784
Poudre ou solide cristallin
Authentic
Orange à blanc
1g
96.0
96% min. (GC)
6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, 6-quinolineboronic acid pinacol ester, quinoline-6-boronic acid pinacol ester, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, quinoline-6-boronic acid, pinacol ester, 6-quinolylboronic acid pinacol ester, quinoline-5-boronic acid pinacol ester, 2-quinolin-6-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane-2-yl quinoline
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)N=CC=C3
255.13
255.13
97%
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 6-Quinolineboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.