Learn More
Acide 6-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054739
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
131747-42-7
C7H4F3NO2
191.11
MFCD02180819
OKBHXGBLXDNJJD-UHFFFAOYSA-N
6-trifluoromethyl picolinic acid, 6-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-6-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylicacid, 6-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15170, 2-trifluoromethyl-6-pyridinecarboxylicacid, acmc-1ca7g
14761453
6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
OC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(F)(F)F
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
131747-42-7
C7H4F3NO2
191.11
MFCD02180819
OKBHXGBLXDNJJD-UHFFFAOYSA-N
6-trifluoromethyl picolinic acid, 6-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-6-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylicacid, 6-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15170, 2-trifluoromethyl-6-pyridinecarboxylicacid, acmc-1ca7g
14761453
6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
OC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Point de fusion 154°C to 158°C
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 191.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide