Learn More
Hamilton™ 600 seringues Microliter, aiguille non comprise
Les seringues de série 600 sont une version à demi-course des seringues de série 700 d’origine. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,25 µl à 5 µl. La série 600 est souvent utilisée dans des applications nécessitant un fonctionnement à une seule main en raison de la longueur de course courte et du piston renforcé.
146.00€ - 181.00€
Spécification
Calibre d’aiguille 22s G
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11522505
Afficher les documents Détails de la promotion
Hamilton™
7632-01
2,5 μl
146.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-04-2024
pour voir le stock disponible 
11532505
Afficher les documents Détails de la promotion
Hamilton™
7633-01
5 μl
181.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-04-2024
Description
ulliVersion à demi-course des seringues Microliter de série 700 d’origine/liliIdéale pour distribuer des volumes de 0,25 μl à 5 μl/liliSouvent utilisée dans des applications nécessitant un fonctionnement à une seule main en raison de la longueur de course courte et du piston renforcé/li/ul
Spécification
Spécification
22s G