Learn More
Cytiva Papier filtre qualitatif de grade 602 eh
Utilisé dans les techniques analytiques qualitatives pour déterminer et identifier les matériaux. Le papier filtre qualitatif de grade 602 eh Whatman™ est un papier filtre en cellulose de qualité standard avec une filtration très lente pour les précipités très fins.
Marque: Cytiva 10312500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Papier filtre en cellulose très lent et très dense
- Permet la récupération de composants cristallins ultrapurs (<1 μm)
- Utilisé dans les tests alcalins dans l’analyse des déchets (par ex., sols, poussières de filtre, cendres, déchets de minerai/scories)
Informations sur la commande
dimGrade
Spécification
85 g/m2 | |
Bobine | |
2 μm | |
Papiers filtres qualitatifs de grade 602EH pour précipités très fins. | |
20 unités | |
Papier filtre qualitatif | |
50m |
602eh 10 mm x 50 m 20/boîte | |
Cellulose | |
3000 s | |
Grade 602eh | |
150 μm | |
10 mm x 50 m | |
10 mm |