Learn More
Cytiva Papier filtre qualitatif de grade 602 h
Collecte les très petites particules et élimine les précipités fins. Le papier filtre de grade 602 h Whatman™ est un papier filtre en cellulose dense utilisé dans la préparation d’échantillons pour les techniques d’analyse qualitative afin de déterminer et d’identifier les matériaux.
Marque:  Cytiva 10312673
Code produit. 12434292
  • 30.95€ / 1 rouleau
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisé dans la préparation des échantillons, par exemple dans l’industrie des boissons pour la détermination des sucres résiduels, des spectres acides, l’analyse réfractométrique et la HPLC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
84 g/m2
Cellulose
375 s (Herzberg)
602 h
160 μm
145m x 25mm
25 mm
Rouleau
<2 μm
Préparation d’échantillons (par ex., détermination de sucres résiduels dans l’industrie des boissons, des spectres d’acides, l’analyse réfractométrique, la HPLC)
1 de chaque
Papier filtre
145m