Learn More
Acide 7-aminocéphalosporanique, 95-102 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-56067 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
Code produit. 10513361
Marque: Thermo Scientific Acros 184410010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 957-68-6 | C10H12N2O5S | 272.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 957-68-6
Formule moléculaire C10H12N2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 272.27
Numéro MDL MFCD00005177
Clé InChI HSHGZXNAXBPPDL-HZGVNTEJSA-N
Synonyme 7-aminocephalosporanic acid, 7-aca, 7-aminocephalosporinic acid, 7beta-aminocephalosporanic acid, 7-acs, unii-9xi67897rg, 7r-7-aminocephalosporanic acid, 7r-7-aminocephalosporanate, cephalosporanic acid, 7-amino, 6r,7r-3-acetoxymethyl-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid
CID PubChem 441328
ChEBI CHEBI:2255
Nom IUPAC Acide (6R,7R)-3-(acétyloxyméthyl)-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique
SMILES CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)N)SC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Aminocephalosporanic acid
Note relative au nom 95-102%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 429
Rotation spécifique + 94
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 272.27
Pourcentage de pureté 95-102%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7-Aminocephalosporanic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .