Learn More
Alfa Aesar™ 7-Azaindole-5-carbonitrile, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H30237.MD
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 517918-95-5 Poids : 0.00025kg
Quantité. | 250mg |
---|
Identifiants chimiques
517918-95-5 | |
143.149 | |
DRAQIXNADYAISI-UHFFFAOYSA-N | |
11788355 | |
C1=CNC2=C1C=C(C=N2)C#N |
C8H5N3 | |
MFCD06659684 | |
1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-5-carbonitrile, 5-cyano-7-azaindole, 7-azaindole-5-carbonitrile, 5-cyano-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-canyo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, pubchem16565, acmc-1avk2, ksc269e0f, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-5-carbonitrile 9ci | |
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile |
Spécification
7-Azaindole-5-carbonitrile | |
250mg | |
C8H5N3 | |
1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-5-carbonitrile, 5-cyano-7-azaindole, 7-azaindole-5-carbonitrile, 5-cyano-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-canyo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, pubchem16565, acmc-1avk2, ksc269e0f, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-5-carbonitrile 9ci | |
C1=CNC2=C1C=C(C=N2)C#N | |
143.149 | |
143.15 |
226°C to 230°C | |
517918-95-5 | |
MFCD06659684 | |
DRAQIXNADYAISI-UHFFFAOYSA-N | |
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile | |
11788355 | |
97% |