missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Azaindole-5-carbonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7030547
45.53 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.


Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
517918-95-5
C8H5N3
143.149
MFCD06659684
DRAQIXNADYAISI-UHFFFAOYSA-N
1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-5-carbonitrile, 5-cyano-7-azaindole, 7-azaindole-5-carbonitrile, 5-cyano-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-canyo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, pubchem16565, acmc-1avk2, ksc269e0f, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-5-carbonitrile 9ci
11788355
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
C1=CNC2=C1C=C(C=N2)C#N
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
517918-95-5
C8H5N3
143.149
MFCD06659684
DRAQIXNADYAISI-UHFFFAOYSA-N
1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-5-carbonitrile, 5-cyano-7-azaindole, 7-azaindole-5-carbonitrile, 5-cyano-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-canyo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, pubchem16565, acmc-1avk2, ksc269e0f, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-5-carbonitrile 9ci
11788355
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
C1=CNC2=C1C=C(C=N2)C#N

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 7-Azaindole-5-carbonitrile
Point de fusion 226°C to 230°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 143.15
Pourcentage de pureté 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'