Learn More
7-bromo-2,3-dihydrothiéno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10602865
Click to view available options
Quantité:
1 g
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde
CAS 852054-42-3
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C7H5BrO3S
Numéro MDL MFCD08690306
Quantité 1 g
Synonyme 7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 7-bromo-2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro-7-bromothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-carbaldehyde, 7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carbaldehyde, 7-bromo-2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carbaldehyde, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxaldehyde,7-bromo-2,3-dihydro
Clé InChI YEKBJVHBVICUOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COC2=C(SC(=C2O1)C=O)Br
Nom IUPAC 5-bromo-2,3-dihydrothiéno[3,4-b][1,4]dioxine-7-carbaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 249.078
CID PubChem 11391008
Poids de la formule 249.08
Pourcentage de pureté 97%