Learn More
7-bromo-2,3-dioxoindoline, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3110908
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Amber Glass Bottle
Flacon en verre ambré
20780-74-9
C8H4BrNO2
226.029
MFCD00774354
OCVKSIWBTJCXPV-UHFFFAOYSA-N
7-bromoisatin, 7-bromoindoline-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dioxoindoline, 1h-indole-2,3-dione, 7-bromo, 7-bromoindole-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-bromoindole-1h-2,3-dione, 7-bromo-2,3-indolinedione, 7-bromo isatin, 7-bromo-isatin
2302353
7-bromo-1H-indole-2,3-dione
C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC(=O)C2=O
20780-74-9
C8H4BrNO2
226.029
MFCD00774354
OCVKSIWBTJCXPV-UHFFFAOYSA-N
7-bromoisatin, 7-bromoindoline-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dioxoindoline, 1h-indole-2,3-dione, 7-bromo, 7-bromoindole-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-bromoindole-1h-2,3-dione, 7-bromo-2,3-indolinedione, 7-bromo isatin, 7-bromo-isatin
2302353
7-bromo-1H-indole-2,3-dione
C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC(=O)C2=O
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-2, 3-dioxoindoline
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 226.03
Pourcentage de pureté 97%