Learn More
7-bromoindole, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510102
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
51417-51-7
C8H6BrN
196.047
RDSVSEFWZUWZHW-UHFFFAOYSA-N
7-bromoindole, 1h-indole, 7-bromo, 7-bromo-indole, 7-bromindol, 7-bromoindol, 7-brom-1h-indole, pubchem7318, acmc-209ktm, ksc269i1f
2757020
7-bromo-1H-indole
C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC=C2
51417-51-7
C8H6BrN
196.047
RDSVSEFWZUWZHW-UHFFFAOYSA-N
7-bromoindole, 1h-indole, 7-bromo, 7-bromo-indole, 7-bromindol, 7-bromoindol, 7-brom-1h-indole, pubchem7318, acmc-209ktm, ksc269i1f
2757020
7-bromo-1H-indole
C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC=C2
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-1H-indole
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 196.05
Pourcentage de pureté 97%