Learn More
Alfa Aesar™ N-Oxyde de 7-bromoisoquinoléine, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ H25899.03
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Quantité 1g
Code produit. 15433327
  • 40.69€ / 1g
En stock, prêt à être expédié : 3
Description
Description
Applications
Le N-oxyde de 7-bromoisoquinoléine est le réactif dans la phosphonation régiosélective directe des N-oxydes d’hétéroaryl avec des H-phosphonates
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
Spécification
Identifiants chimiques
223671-18-9
224.057
QLRDQGRZLHHBPE-UHFFFAOYSA-N
22665927
C1=CC(=CC2=C1C=C[N+](=C2)[O-])Br
C9H6BrNO
MFCD09953462
7-bromoisoquinolin-2-ium-2-olate, 7-bromoisoquinoline-n-oxide, 7-bromoisoquinoline 2-oxide, 7-bromoisoquinoline n-oxide
7-bromo-2-oxidoisoquinoline-2-ium
Spécification
7-Bromoisoquinoline N-oxide
181°C to 188°C
223671-18-9
MFCD09953462
Soluble in water.
C1=CC(=CC2=C1C=C[N+](=C2)[O-])Br
224.057
224.06
Hygroscopic
1g
C9H6BrNO
7-bromoisoquinolin-2-ium-2-olate, 7-bromoisoquinoline-n-oxide, 7-bromoisoquinoline 2-oxide, 7-bromoisoquinoline n-oxide
QLRDQGRZLHHBPE-UHFFFAOYSA-N
7-bromo-2-oxidoisoquinoline-2-ium
22665927
98%
Vidéos
FDS Documents