missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Oxyde de 7-bromoisoquinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7028531
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
223671-18-9
C9H6BrNO
224.057
MFCD09953462
QLRDQGRZLHHBPE-UHFFFAOYSA-N
7-bromoisoquinolin-2-ium-2-olate, 7-bromoisoquinoline-n-oxide, 7-bromoisoquinoline 2-oxide, 7-bromoisoquinoline n-oxide
22665927
7-bromo-2-oxidoisoquinoline-2-ium
C1=CC(=CC2=C1C=C[N+](=C2)[O-])Br
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
223671-18-9
C9H6BrNO
224.057
MFCD09953462
QLRDQGRZLHHBPE-UHFFFAOYSA-N
7-bromoisoquinolin-2-ium-2-olate, 7-bromoisoquinoline-n-oxide, 7-bromoisoquinoline 2-oxide, 7-bromoisoquinoline n-oxide
22665927
7-bromo-2-oxidoisoquinoline-2-ium
C1=CC(=CC2=C1C=C[N+](=C2)[O-])Br

7-Bromoisoquinoline N-oxide is the reactant in the direct regioselective phosphonation of heteroaryl N-oxides with H-phosphonates

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le N-oxyde de 7-bromoisoquinoléine est le réactif dans la phosphonation régiosélective directe des N-oxydes d’hétéroaryl avec des H-phosphonates

Solubilité
Soluble dans l’eau.

Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 7-Bromoisoquinoline N-oxide
Point de fusion 181°C to 188°C
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 224.06
Pourcentage de pureté 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'