Learn More
7-chloro-6-nitro-4(3H)-quinazolinone, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau | 7-Chloro-6-nitro-4(3H)-quinazolinone |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: .. Other solubilities: slightly soluble in dmf |
Poids de la formule | 225.59 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 7-Chloro-6-nitroquinazolin-4-ol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./