Learn More
7-déazaguanine, 90+ %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4813286
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
7355-55-7
C6H6N4O
150.14
MFCD09033259
OLAFFPNXVJANFR-UHFFFAOYSA-N
7-deazaguanine, 2-amino-3,7-dihydropyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, 2-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 2-amino-4-hydroxypyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2-amino-3h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, unii-gpl8t5zo3m, 2-amino-3,7-dihydro-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, gpl8t5zo3m, 2-amino-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 2-amino-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one
96253
2-amino-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-one
NC1=NC(=O)C2=C(NC=C2)N1
7355-55-7
C6H6N4O
150.14
MFCD09033259
OLAFFPNXVJANFR-UHFFFAOYSA-N
7-deazaguanine, 2-amino-3,7-dihydropyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, 2-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 2-amino-4-hydroxypyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2-amino-3h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, unii-gpl8t5zo3m, 2-amino-3,7-dihydro-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, gpl8t5zo3m, 2-amino-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 2-amino-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one
96253
2-amino-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-one
NC1=NC(=O)C2=C(NC=C2)N1
Nom chimique ou matériau 7-Deazaguanine
Point de fusion >230.0°C
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 150.14
Pourcentage de pureté 90+%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7-Deazaguanine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.