Learn More
Acide 7-éthoxybenzo[b]furane-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11474637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11474637 1 g 1g
11484637 5 g 5g
11494637 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21143.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 206559-61-7
Formule moléculaire C11H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 206.197
Numéro MDL MFCD00060710
Clé InChI DQJVZIUEXPTEKX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 736202
Nom IUPAC 7-éthoxy-1-benzofurane-2-acide carboxylique
SMILES CCOC1=CC=CC2=C1OC(=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Ethoxybenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Point de fusion 196°C to 199°C
Quantité 1 g
Synonyme 7-ethoxybenzofuran-2-carboxylic acid, 7-ethoxybenzo b furan-2-carboxylic acid, acmc-1cirp, 2-benzofurancarboxylicacid,7-ethoxy, 2-benzofurancarboxylicacid, 7-ethoxy, 2-benzofurancarboxylic acid, 7-ethoxy, 2-benzofurancarboxylic acid, 7-ethoxy-9ci
Poids de la formule 206.2
Pourcentage de pureté 97%