Learn More
7-méthoxy-1-tétralone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779009
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
6836-19-7
C11H12O2
176.21
MFCD00001696
GABLTKRIYDNDIN-UHFFFAOYSA-N
7-methoxy-1-tetralone, 7-methoxyl-1-tetralone, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-1 2h-naphthalenone, 7-methoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-methoxytetralone, 7-methoxy-tetralone
81276
7-méthoxy-3,4-dihydro-2H-naphtalén-1-one
COC1=CC2=C(CCCC2=O)C=C1
6836-19-7
C11H12O2
176.21
MFCD00001696
GABLTKRIYDNDIN-UHFFFAOYSA-N
7-methoxy-1-tetralone, 7-methoxyl-1-tetralone, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-1 2h-naphthalenone, 7-methoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-methoxytetralone, 7-methoxy-tetralone
81276
7-méthoxy-3,4-dihydro-2H-naphtalén-1-one
COC1=CC2=C(CCCC2=O)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 7-Methoxy-1-tetralone
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 61°C to 63°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 09, II, 889
Poids de la formule 176.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7-Methoxy-1-tetralone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.