Learn More
Acide 7-nitroindole-2carboxylique, 90 %, Maybridge
Marque: Maybridge KM09181EA
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 6960-45-8 Poids : 0.06000kg
Quantité | 10g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Identifiants chimiques
6960-45-8 | |
206.157 | |
7-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, 7-nitroindole-2-carboxylicacid, dna base excision repair pathway inhibitor, maybridge1_004786, indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, pubchem9857, acmc-1b8pb, 1h-indole-2-carboxylicacid, 7-nitro | |
C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NC(=C2)C(=O)O |
C9H6N2O4 | |
BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-N | |
81409 |
Spécification
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid | |
10g | |
90% | |
7-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, 7-nitroindole-2-carboxylicacid, dna base excision repair pathway inhibitor, maybridge1_004786, indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, pubchem9857, acmc-1b8pb, 1h-indole-2-carboxylicacid, 7-nitro | |
C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NC(=C2)C(=O)O | |
81409 | |
90% |
Flacon en verre ambré | |
6960-45-8 | |
C9H6N2O4 | |
BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-N | |
206.157 | |
206.16 |