Learn More
Acide 7-nitroindole-2carboxylique, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510056
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
6960-45-8
C9H6N2O4
206.157
BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-N
7-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, 7-nitroindole-2-carboxylicacid, dna base excision repair pathway inhibitor, maybridge1_004786, indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, pubchem9857, acmc-1b8pb, 1h-indole-2-carboxylicacid, 7-nitro
81409
C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NC(=C2)C(=O)O
6960-45-8
C9H6N2O4
206.157
BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-N
7-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, 7-nitroindole-2-carboxylicacid, dna base excision repair pathway inhibitor, maybridge1_004786, indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, pubchem9857, acmc-1b8pb, 1h-indole-2-carboxylicacid, 7-nitro
81409
C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NC(=C2)C(=O)O
Nom chimique ou matériau 7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 206.16
Pourcentage de pureté 90%