Learn More
Alfa Aesar™ 7-(trifluorométhyl)quinoléine, 97 %
Marque:  Alfa Aesar™ H27771.03
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 325-14-4 Poids : 0.00100kg
Quantité 1g
Code produit. 11392939
  • 149.00€ / 1g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
325-14-4
197.16
CMMSEFHVUYEEDY-UHFFFAOYSA-N
459614
C1=CC2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)N=C1
C10H6F3N
MFCD00833760
7-trifluoromethyl quinoline, 7-cf3 quinoline, 7-trrfluoromethylquinoline, pubchem7218, 7-trifluoromethyl-quinoline, acmc-20a40f, quinoline,7-trifluoromethyl, quinoline, 7-trifluoromethyl
7-(trifluorométhyl)quinoléine
Spécification
7-(Trifluoromethyl)quinoline
1g
C10H6F3N
7-trifluoromethyl quinoline, 7-cf3 quinoline, 7-trrfluoromethylquinoline, pubchem7218, 7-trifluoromethyl-quinoline, acmc-20a40f, quinoline,7-trifluoromethyl, quinoline, 7-trifluoromethyl
C1=CC2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)N=C1
197.16
197.16
65°C to 66°C
325-14-4
MFCD00833760
CMMSEFHVUYEEDY-UHFFFAOYSA-N
7-(trifluorométhyl)quinoléine
459614
97%
Vidéos
FDS Documents