Learn More
Ansell™ Gants légers en PVC série 76-301 Tiger Paw™
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- En polyester recouvert de coton
- Structure en maille
- Doublure en coton / polyester
- Finition points sur le côté de la paume
- Manchettes maillées
Spécification
Matériau arrière | PVC |
Certifications/Conformité | Norme CATÉGORIE II EN 388 : 214X |
Matériau de la manchette | PVC |
Couleur | Naturel, Bleu |
Type de produit | Gants légers |
Dimensions | 10 |
Type de manchette de gant | Maille |
Doublure | Coton / polyester |
Type de paume | Paume à points |
Quantité | 12 paires |