Learn More
Applied Biosystems™ 7900HT System Spectral Calibration Kit, Fast 96-well
Les plaques de réaction à 96 puits optique, faciles à utiliser et préchargées, permettent une calibration rapide et facile du système de PCR en temps réel 7900HT Fast.
Marque: Applied Biosystems™ 4351653
Code nomenclature Nacres: NC.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg
Description
Ce kit facile à utiliser vous permet d’établir les spectres de colorants purs et les valeurs de plusieurs composants pour les colorants FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™, TET™ et VIC™ sur le système de PCR en temps réel 7900HT Fast. Le kit d’étalonnage spectral rapide à 96 puits du système Applied Biosystems™ 7900 HT contient trois plaques de thermocyclage rapides de 96 puits optiques : une plaque de fond préchargée et étanche et deux plaques préchargées et étanches avec huit colorants étalons distincts.Passez du temps à faire de la recherche et non de l’étalonnage d’instruments :Les plaques de réaction optique de 96 puits de ce kit, faciles à utiliser et préchargées, permettent une calibration rapide et facile du système de PCR en temps réel 7900HT Fast. Insérez les plaques de réaction durant l’installation du système ; le système collecte les informations spectrales du colorant étalon. L’algorithme d’application du système vérifie alors la précision de l’analyse de données à partir des informations d’étalonnage.
Informations sur la commande
Date d’expiration : 12 mois à compter de la date de livraison.
Spécification
Contient une plaque de fond et deux plaques d’étalonnage spectral (étalons de colorants FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™, TET™,and VIC™). Stocker entre -15 et 25°C. (Ce produit est sensible à la lumière.) Date d’expiration : 12 mois à compter de la date de livraison. |
|
Système 7900HT Fast | |
Kit d’étalonnage spectral | |
Glace carbonique |
FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA™, TMR (Tétramethylrhodamine), VIC, SYBR™ Green | |
Fluorescent | |
PCR en temps réel (qPCR) | |
Étalonnage spectral |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.