Learn More
8-benzyl-3-(trifluorométhylsulfonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ène, 95 %, ACROS Organics™
Catalog Number 11916681
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
949902-02-7
C15H16F3NO3S
347.36
GBUXWXWPNDHMRG-UHFFFAOYSA-N
8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, trifluoro-methanesulfonic acid 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester, trifluoro-methanesulfonic acid 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester
49835910
(8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-en-3-yl) trifluorométhanesulfonate
C1CC2C=C(CC1N2CC3=CC=CC=C3)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
949902-02-7
C15H16F3NO3S
347.36
GBUXWXWPNDHMRG-UHFFFAOYSA-N
8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, trifluoro-methanesulfonic acid 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester, trifluoro-methanesulfonic acid 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester
49835910
(8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-en-3-yl) trifluorométhanesulfonate
C1CC2C=C(CC1N2CC3=CC=CC=C3)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Nom chimique ou matériau 8-Benzyl-3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Orange
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 347.36
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide visqueux. Peut contenir une suspension
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 8-Benzyl-3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo¢3.2.1!oct-3-ene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.