Learn More
8-benzyl-3-(trifluorométhylsulfonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ène, 95 %, ACROS Organics™
156.00€ - 629.00€
Identifiants chimiques
CAS 949902-02-7
Formule moléculaire C15H16F3NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 347.36
Clé InChI GBUXWXWPNDHMRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, trifluoro-methanesulfonic acid 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester, trifluoro-methanesulfonic acid 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester
CID PubChem 49835910
Nom IUPAC (8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-en-3-yl) trifluorométhanesulfonate
SMILES C1CC2C=C(CC1N2CC3=CC=CC=C3)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11926681
FDS Afficher les documents
Acros Organics
438880010
1g
156.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
20-05-2021
11916681
FDS Afficher les documents
Acros Organics
438880050
5g Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 03 88 67 14 14.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Identifiants chimiques
949902-02-7
347.36
8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, trifluoro-methanesulfonic acid 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester, trifluoro-methanesulfonic acid 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester
(8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-en-3-yl) trifluorométhanesulfonate
C15H16F3NO3S
GBUXWXWPNDHMRG-UHFFFAOYSA-N
49835910
C1CC2C=C(CC1N2CC3=CC=CC=C3)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
8-Benzyl-3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene
Bouteille en verre
1g
94.0
94% min. (HPLC)
8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, trifluoro-methanesulfonic acid 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester, trifluoro-methanesulfonic acid 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester
C1CC2C=C(CC1N2CC3=CC=CC=C3)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
347.36
347.36
95%
Authentic
Orange
949902-02-7
100.0
C15H16F3NO3S
GBUXWXWPNDHMRG-UHFFFAOYSA-N
(8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-en-3-yl) trifluorométhanesulfonate
49835910
Liquide visqueux. Peut contenir une suspension
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 8-Benzyl-3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo¢3.2.1!oct-3-ene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.